2-Chloroethyl trifluoroacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloroethyl 3,3,3-trifluoroethanoate, Trifluoroacetic acid 2-chloroethyl ester
Formula:
C₄H₄ClF₃O₂ Peso molecolare: 176.522 g/mol Punto di ebollizione: 121.4 °C Punto di fusione: –116 °C Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00789432 CAS Number: 40949-99-3 UN: 3265 ADR: 8 III |