Stampa…
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8936-250MG PC8936-100MG
APOSPC8936-250MGEA 275 EUR
APOSPC8936-250MG APOSPC8936-100MG
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-4-fluoropyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₇FN₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12922841
CAS Number: 1257535-13-9