Stampa…
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8935-250MG PC8935-500MG
APOSPC8935-250MGEA 418 EUR
APOSPC8935-250MG APOSPC8935-500MG
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
4-(Aminomethyl)-3-fluoropyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₇FN₂·2ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922842
CAS Number: 1257535-26-4