Stampa…
2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3,5-difluoropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
PC8929-1G PC8929-250MG
APOSPC8929-1GEA 463 EUR
APOSPC8929-1G APOSPC8929-250MG
2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
2-(Aminomethyl)-3,5-difluoropyridine dihydrochloride
Formula: C₆H₆F₂N₂·2ClH
Peso molecolare: 217,044 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12827699
CAS Number: 1204298-48-5