Stampa…

2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC8918-1G PC8918-250MG PC8918-500MG
APOSPC8918-1GEA 642 EUR
APOSPC8918-1G APOSPC8918-250MG APOSPC8918-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(2,4-Difluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₂
Peso molecolare: 198,166 g/mol
Punto di fusione: 307…310 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12068249
CAS Number: 1157642-22-2

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR