Stampa…
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3H-Perfluoropropanoic anhydride, 2,2,3,3-Tetrafluoropropionic anhydride
PC8916-1G PC8916-5G
APOSPC8916-1GEA 183 EUR
APOSPC8916-1G APOSPC8916-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
2,2,3,3-Tetrafluoropropanoic anhydride
Formula: C₆H₂F₈O₃
Peso molecolare: 274,066 g/mol
Punto di ebollizione: 65…70 °C (80 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17010235
CAS Number: 337-83-7
UN: 3265
ADR: 8,III