Stampa…
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8886-1G PC8886-500MG
APOSPC8886-1GEA 248 EUR
APOSPC8886-1G APOSPC8886-500MG
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
4-(2-Aminoethylthio)-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₂H₁₀F₄N₂S
Peso molecolare: 290,28 g/mol
Punto di fusione: 102…103,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038213
CAS Number: 541539-78-0