Stampa…
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8870-1G PC8870-500MG
APOSPC8870-1GEA 263 EUR
APOSPC8870-1G APOSPC8870-500MG
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine 97%
1-[8-Fluoro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-yl]piperazine
Formula: C₁₄H₁₃F₄N₃
Peso molecolare: 299,267 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094528
CAS Number: 401567-86-0