4,5-Dichloroperfluoro(2,2-dimethyl-1,3-dioxolane)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅Cl₂F₈O₂ Punto di ebollizione: 88…90 °C Densità: 1,587 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01937893 CAS Number: 60644-92-0 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |