1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC8839-1G
PC8839-5G
APOSPC8839-1GEA
151
EUR
APOSPC8839-1G
APOSPC8839-5G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutan-2-one
Formula:
C₄H₂F₆O Punto di ebollizione: 54,2 °C (747 mm Hg) Punto di fusione: –56 °C Densità: 1,5589 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08460488 CAS Number: 400-49-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...