Stampa…
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8833-1G PC8833-5G PC8833-25G
APOSPC8833-1GEA 61.1 EUR
APOSPC8833-1G APOSPC8833-5G APOSPC8833-25G
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
1,4-Bis(bromodifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄Br₂F₄
Peso molecolare: 335,919 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (29 mm Hg)
Densità: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02270920
CAS Number: 651-12-7