Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8832-1G PC8832-25G PC8832-5G
APOSPC8832-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8832-1G APOSPC8832-25G APOSPC8832-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95+%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660231
CAS Number: 60611-22-5