Stampa…
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8823-1G PC8823-250MG
APOSPC8823-1GEA 256 EUR
APOSPC8823-1G APOSPC8823-250MG
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₂F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631837
CAS Number: 298690-84-3