Stampa…
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8818-100G PC8818-25G PC8818-5G
APOSPC8818-100GEA 517 EUR
APOSPC8818-100G APOSPC8818-25G APOSPC8818-5G
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate 97%
Sodium 2,2,3,3-tetrafluoropropionate
Formula: C₃HF₄O₂·Na
Peso molecolare: 168,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00475592
CAS Number: 22898-01-7