Stampa…
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[(2-Aminoethyl)amino]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine, N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethylenediamine
PC8813-1G PC8813-500MG
APOSPC8813-1GEA 132 EUR
APOSPC8813-1G APOSPC8813-500MG
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
N-[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]ethane-1,2-diamine
Formula: C₇H₉F₃N₄
Peso molecolare: 206,168 g/mol
Punto di ebollizione: 104…106 °C (0,75 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816843
CAS Number: 215655-29-1