Stampa…
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(2-Bromopropanoyl)benzotrifluoride, 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-one
PC8809-1G PC8809-250MG PC8809-5G
APOSPC8809-1GEA 201 EUR
APOSPC8809-1G APOSPC8809-250MG APOSPC8809-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₈BrF₃O
Peso molecolare: 281,069 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17010234
CAS Number: 95728-57-7