Stampa…
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8808-1G PC8808-250MG
APOSPC8808-1GEA 321 EUR
APOSPC8808-1G APOSPC8808-250MG
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Peso molecolare: 265,03 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01658374
CAS Number: 6587-23-1