Stampa…
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8807-1G PC8807-250MG
APOSPC8807-1GEA 328 EUR
APOSPC8807-1G APOSPC8807-250MG
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09954955
CAS Number: 628691-73-6