Stampa…
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8800-1G PC8800-5G PC8800-10G
APOSPC8800-1GEA 141 EUR
APOSPC8800-1G APOSPC8800-5G APOSPC8800-10G
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine 97%
1-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)homopiperazine
Formula: C₁₂H₁₆ClFN₂
Peso molecolare: 242,72 g/mol
Punto di ebollizione: 103 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816470
CAS Number: 244022-69-3
UN: 3267
ADR: 8,III