Stampa…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8773-1G PC8773-5G
APOSPC8773-1GEA 69.6 EUR
APOSPC8773-1G APOSPC8773-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formula: C₁₂H₈F₃NO
Punto di fusione: 88…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01567130
CAS Number: 156496-70-7