Stampa…
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pentafluorophenyl picolinate, Pentafluorophenyl pyridine-2-carboxylate, 2-[(Pentafluorophenoxy)carbonyl]pyridine
PC8772-1G PC8772-250MG
APOSPC8772-1GEA 285 EUR
APOSPC8772-1G APOSPC8772-250MG
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate 95%
Perfluorophenyl pyridine-2-carboxylate
Formula: C₁₂H₄F₅NO₂
Peso molecolare: 289.158 g/mol
Punto di fusione: 55.5…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02916457
CAS Number: 188837-53-8