Stampa…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8771-1G PC8771-250MG
APOSPC8771-1GEA 230 EUR
APOSPC8771-1G APOSPC8771-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formula: C₁₂H₁₂F₃N₃
Peso molecolare: 255,239 g/mol
Punto di ebollizione: 120 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817513
CAS Number: 910095-35-1