Stampa…
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8764-1G PC8764-5G
APOSPC8764-1GEA 58.2 EUR
APOSPC8764-1G APOSPC8764-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formula: C₄H₅BrF₄
Peso molecolare: 208,98 g/mol
Punto di ebollizione: 143…144 °C
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077466
CAS Number: 127117-30-0