Stampa…
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8752-1G PC8752-25G PC8752-5G
APOSPC8752-1GEA 52.2 EUR
APOSPC8752-1G APOSPC8752-25G APOSPC8752-5G
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
2,3-Dihydro-5-fluorobenzo[b]furan
Formula: C₈H₇FO
Punto di ebollizione: 191 °C
Densità: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08236758
CAS Number: 245762-35-0
EINECS: 246-331-6