Stampa…
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-chloro-2,4-difluorobenzene
PC8716-1G PC8716-5G
APOSPC8716-1GEA 20.5 EUR
APOSPC8716-1G APOSPC8716-5G
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
3-Chloro-2,4-difluorobromobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Peso molecolare: 227,434 g/mol
Densità: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142590
CAS Number: 201849-13-0