Stampa…
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8715-1G PC8715-5G PC8715-250MG
APOSPC8715-1GEA 102 EUR
APOSPC8715-1G APOSPC8715-5G APOSPC8715-250MG
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene 97%
1-Bromo-2-chloro-4,5-difluorobenzene
Formula: C₆H₂BrClF₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142586
CAS Number: 59447-06-2