Stampa…
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8704-250MG PC8704-1G PC8704-5G
APOSPC8704-250MGEA 125 EUR
APOSPC8704-250MG APOSPC8704-1G APOSPC8704-5G
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
5-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃N
Peso molecolare: 240,021 g/mol
Punto di fusione: 37…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697684
CAS Number: 108274-33-5