Stampa…
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8700-1G PC8700-250MG
APOSPC8700-1GEA 122 EUR
APOSPC8700-1G APOSPC8700-250MG
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
2-Chloro-N-ethyl-6-fluorobenzylamine
Formula: C₉H₁₁ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053426
CAS Number: 62924-59-8