Stampa…
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8694-1G PC8694-5G
APOSPC8694-1GEA 139 EUR
APOSPC8694-1G APOSPC8694-5G
2-Bromo-1-fluoronaphthalene 95%
2-Bromo-1-fluoronaphthalene
Formula: C₁₀H₆BrF
Peso molecolare: 225.057 g/mol
Punto di ebollizione: 164 °C (2 mm Hg)
Punto di fusione: –4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864690
CAS Number: 317-79-3