Stampa…
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4-Trifluoro-5-nitrobenzoic acid
PC8688-25G PC8688-5G
APOSPC8688-25GEA 121 EUR
APOSPC8688-25G APOSPC8688-5G
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
5-Nitro-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂F₃NO₄
Peso molecolare: 221,09 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753762
CAS Number: 197520-71-1