Stampa…
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC8650-1G PC8650-5G PC8650-25G
APOSPC8650-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8650-1G APOSPC8650-5G APOSPC8650-25G
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
3-Fluoro-4-propoxybenzeneboronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411285
CAS Number: 192376-68-4