Stampa…
4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC8605-1G PC8605-5G
APOSPC8605-1GEA 176 EUR
APOSPC8605-1G APOSPC8605-5G
4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
4-Bromo-3-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,454 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C
Densità: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 103 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09746051
CAS Number: 695188-21-7
UN: 3261
ADR: 8,III