Stampa…
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Prop-2-yl)-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-Carboxy-1-isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
PC8566-1G PC8566-10G PC8566-5G
APOSPC8566-1GEA 14.7 EUR
APOSPC8566-1G APOSPC8566-10G APOSPC8566-5G
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid 98%
1-Isopropyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Peso molecolare: 272,223 g/mol
Punto di fusione: 174…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570675
CAS Number: 306935-42-2