Stampa…
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-α,α,β,β,β-pentafluorophenetole, 4-(Pentafluoroethoxy)phenol
PC8556-1G PC8556-250MG
APOSPC8556-1GEA 633 EUR
APOSPC8556-1G APOSPC8556-250MG
4-(Perfluoroethoxy)phenol
4-(Perfluoroethoxy)phenol
Formula: C₈H₅F₅O₂
Peso molecolare: 228,116 g/mol
Punto di fusione: 63…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816926
CAS Number: 658-46-8