Stampa…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: {2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]phenyl}methanol
PC8554-1G PC8554-250MG
APOSPC8554-1GEA 190 EUR
APOSPC8554-1G APOSPC8554-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol 97%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzyl alcohol
Formula: C₁₂H₁₁F₃N₂O
Peso molecolare: 256,224 g/mol
Punto di fusione: 42,5…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817511
CAS Number: 892502-29-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III