4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzyl alcohol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₀F₃NO Punto di fusione: 123…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09817477 CAS Number: 613239-75-1 |