N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8547-1G
PC8547-250MG
APOSPC8547-1GEA
230
EUR
APOSPC8547-1G
APOSPC8547-250MG
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine 97%
N-Methyl-2-[1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]benzylamine
Formula:
C₁₃H₁₄F₃N₃ Peso molecolare: 269,266 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09817515 CAS Number: 898598-62-4 |