Stampa…
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridine, 4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzylamine
PC8545-1G PC8545-250MG
APOSPC8545-1GEA 419 EUR
APOSPC8545-1G APOSPC8545-250MG
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine 97%
{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]phenyl}methylamine
Formula: C₁₃H₁₁F₃N₂
Peso molecolare: 252,235 g/mol
Punto di fusione: 108,5…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09817478
CAS Number: 906352-74-7
UN: 3259
ADR: 8,III