Pentafluorophenyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₄H₉F₅N₂O₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09817538 CAS Number: 921939-02-8 |