Stampa…
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8540-1G PC8540-250MG
APOSPC8540-1GEA 147 EUR
APOSPC8540-1G APOSPC8540-250MG
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 3-(1,3-dioxolan-2-yl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₄H₇F₅O₄S
Punto di fusione: 55,5…59.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702392
CAS Number: 910037-02-4