Stampa…
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Dihydro-5-(ethoxycarbonyl)-4-(4-fluorophenyl)-6-methylpyrimidin-2(1H)-one
PC8539-100MG PC8539-250MG
APOSPC8539-100MGEA 51 EUR
APOSPC8539-100MG APOSPC8539-250MG
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(4-fluorophenyl)-6-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₄H₁₅FN₂O₃
Peso molecolare: 278,279 g/mol
Punto di fusione: 181…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00500223
CAS Number: 5937-24-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III