Stampa…
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pentafluorophenyl 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxylate
PC8536-1G PC8536-250MG
APOSPC8536-1GEA 220 EUR
APOSPC8536-1G APOSPC8536-250MG
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-thien-2-ylnicotinate
Formula: C₁₆H₆F₅NO₂S
Peso molecolare: 371.281 g/mol
Punto di fusione: 139.5…141.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702374
CAS Number: 926921-59-7