Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8533-1G
PC8533-250MG
APOSPC8533-1GEA
220
EUR
APOSPC8533-1G
APOSPC8533-250MG
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzoate
Formula:
C₁₈H₁₃F₅O₄ Peso molecolare: 388.285 g/mol Punto di fusione: 111…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09702368 CAS Number: 930110-97-7 |