Stampa…
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylpyridine-4-carboxylate
PC8532-1G PC8532-250MG
APOSPC8532-1GEA 199 EUR
APOSPC8532-1G APOSPC8532-250MG
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate 97%
Pentafluorophenyl 2-thiomorpholin-4-ylisonicotinate
Formula: C₁₆H₁₁F₅N₂O₂S
Peso molecolare: 390.328 g/mol
Punto di fusione: 11…100.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702363
CAS Number: 934570-42-0