Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8530-1G
PC8530-250MG
APOSPC8530-1GEA
256
EUR
APOSPC8530-1G
APOSPC8530-250MG
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate 97%
Pentafluorophenyl 6-phenylnicotinate
Formula:
C₁₈H₈F₅NO₂ Punto di fusione: 113…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09702345 CAS Number: 934570-41-9 |