Stampa…
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-[6-Methyl-2-(trifluoromethyl)quinol-4-yl]piperazine
PC8526-1G PC8526-250MG
APOSPC8526-1GEA 343 EUR
APOSPC8526-1G APOSPC8526-250MG
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Methyl-4-(piperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₅H₁₆F₃N₃
Peso molecolare: 295,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00728815
CAS Number: 544429-25-6
UN: 3259
ADR: 8,III