Pentafluorophenyl 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)nicotinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Pentafluorophenyl-2-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-5-carboxylate
Formula:
C₁₇H₁₂F₅NO₄ Peso molecolare: 389.273 g/mol Punto di fusione: 114.5…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09702389 CAS Number: 910036-96-3 |