Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8511-1G
PC8511-250MG
APOSPC8511-1GEA
199
EUR
APOSPC8511-1G
APOSPC8511-250MG
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzoate
Formula:
C₁₇H₉F₅N₂O₂ Peso molecolare: 368.258 g/mol Punto di fusione: 122.5…124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09702352 CAS Number: 915707-42-5 |