Stampa…
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8510-1G PC8510-250MG
APOSPC8510-1GEA 220 EUR
APOSPC8510-1G APOSPC8510-250MG
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl pyrimidine-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₃F₅N₂O₂
Peso molecolare: 290.146 g/mol
Punto di fusione: 121…123.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09702344
CAS Number: 921938-48-9