Stampa…
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC8509-1G PC8509-250MG
APOSPC8509-1GEA 220 EUR
APOSPC8509-1G APOSPC8509-250MG
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 3-(pyridin-2-yloxy)benzoate
Formula: C₁₈H₈F₅NO₃
Punto di fusione: 60,5…61.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09064956
CAS Number: 921938-61-6